3-Bromo-6-iodo-2-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315109-1G OR315109-250MG OR315109-5G
APOSOR315109-1GEA 1020 DKK
APOSOR315109-1G APOSOR315109-250MG APOSOR315109-5G
3-Bromo-6-iodo-2-methylpyridine
3-Bromo-6-iodo-2-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrIN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11227150
CAS-nummer: 1008361-77-0