5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315095-1G OR315095-250MG OR315095-5G
APOSOR315095-1GEA 458 DKK
APOSOR315095-1G APOSOR315095-250MG APOSOR315095-5G
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyrazine
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyrazine
Formel: C₅H₄BrClN₂O
Molekylvægt: 223.455 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18250187
CAS-nummer: 89283-94-3