3-Bromo-2-methoxy-4-picoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315079-1G OR315079-5G
APOSOR315079-1GEA 284 DKK
APOSOR315079-1G APOSOR315079-5G
3-Bromo-2-methoxy-4-picoline
3-Bromo-2-methoxy-4-picoline
Formel: C₇H₈BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061305
CAS-nummer: 717843-51-1