(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315003-1G OR315003-5G OR315003-10G
APOSOR315003-1GEA 164 DKK
APOSOR315003-1G APOSOR315003-5G APOSOR315003-10G
(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formel: C₆H₇NO
Smeltepunkt: 94…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00211275
CAS-nummer: 130931-83-8