6-Chloro-4-iodo-3-hydroxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR314078-1G OR314078-250MG
APOSOR314078-1GEA 578 DKK
APOSOR314078-1G APOSOR314078-250MG
6-Chloro-4-iodo-3-hydroxypyridine
6-Chloro-4-iodo-3-hydroxypyridine
Formel: C₅H₃ClINO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11977445
CAS-nummer: 877133-58-9