1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR314005-1G OR314005-250MG OR314005-5G
APOSOR314005-1GEA 1130 DKK
APOSOR314005-1G APOSOR314005-250MG APOSOR314005-5G
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formel: C₈H₉Cl₂N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18705305
CAS-nummer: 321318-36-9