2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR314003-1G OR314003-250MG OR314003-5G
APOSOR314003-1GEA 4190 DKK
APOSOR314003-1G APOSOR314003-250MG APOSOR314003-5G
2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
Formel: C₁₅H₁₃ClO
Smeltepunkt: 112…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11210879
CAS-nummer: 62006-19-3