(S)-2-Methylpiperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR313089-1G OR313089-5G
APOSOR313089-1GEA 1130 DKK
APOSOR313089-1G APOSOR313089-5G
(S)-2-Methylpiperidine
(S)-2-Methylpiperidine
Formel: C₆H₁₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862169
CAS-nummer: 3197-42-0