3-Amino-1-n-boc-azepane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR313087-1G OR313087-5G
APOSOR313087-1GEA 1290 DKK
APOSOR313087-1G APOSOR313087-5G
3-Amino-1-n-boc-azepane
3-Amino-1-n-boc-azepane
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06738754
CAS-nummer: 609789-17-5