3-Chloro-5-methoxyaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR313073-1G OR313073-5G OR313073-25G
APOSOR313073-1GEA 404 DKK
APOSOR313073-1G APOSOR313073-5G APOSOR313073-25G
3-Chloro-5-methoxyaniline
3-Chloro-5-methoxyaniline
Formel: C₇H₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11035922
CAS-nummer: 10272-06-7
EINECS: 233-614-4