(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-3-Methylpyrrolidine hydrochloride
OR313067-1G OR313067-250MG
APOSOR313067-1GEA 1660 DKK
APOSOR313067-1G APOSOR313067-250MG
(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
Formel: C₅H₁₁N·ClH
Molekylvægt: 121.608 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06796632
CAS-nummer: 186597-29-5