2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR313057-1G OR313057-250MG
APOSOR313057-1GEA 3590 DKK
APOSOR313057-1G APOSOR313057-250MG
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 97%
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel: C₈H₈N₂
Smeltepunkt: 183 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07776769
CAS-nummer: 65645-56-9