3-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR313040-1G OR313040-5G
APOSOR313040-1GEA 1110 DKK
APOSOR313040-1G APOSOR313040-5G
3-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
3-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07440095
CAS-nummer: 90724-57-5