N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl 4-(2-bromoethyl)piperidine-1-carboxylate
OR313032-1G OR313032-5G
APOSOR313032-1GEA 850 DKK
APOSOR313032-1G APOSOR313032-5G
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine 97%
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine
Formel: C₁₂H₂₂BrNO₂
Molekylvægt: 292.213 g/mol
Smeltepunkt: 39…42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410598
CAS-nummer: 169457-73-2