N-Boc-4-amino-2-butanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR313028-1G OR313028-250MG
APOSOR313028-1GEA 4340 DKK
APOSOR313028-1G APOSOR313028-250MG
N-Boc-4-amino-2-butanone
N-Boc-4-amino-2-butanone
Formel: C₉H₁₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14539579
CAS-nummer: 54614-95-8