3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR313027-1G OR313027-5G
APOSOR313027-1GEA 2620 DKK
APOSOR313027-1G APOSOR313027-5G
3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride 97%
3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride
Formel: C₄H₁₀N₂·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07366633
CAS-nummer: 1139634-75-5