Benzo[b]thiophen-4-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR313024-1G OR313024-250MG
APOSOR313024-1GEA 3500 DKK
APOSOR313024-1G APOSOR313024-250MG
Benzo[b]thiophen-4-ol
Benzo[b]thiophen-4-ol
Formel: C₈H₆OS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01663547
CAS-nummer: 3610-02-4
EINECS: 222-776-1