7-Cyano-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR313006-1G OR313006-250MG
APOSOR313006-1GEA 0 DKK
APOSOR313006-1G APOSOR313006-250MG
7-Cyano-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
7-Cyano-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094745
CAS-nummer: 149355-52-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III