(3R)-3-(Bromomethyl)pyrrolidine, N-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR313003-1G OR313003-250MG
APOSOR313003-1GEA 3220 DKK
APOSOR313003-1G APOSOR313003-250MG
(3R)-3-(Bromomethyl)pyrrolidine, N-BOC protected
(3R)-3-(Bromomethyl)pyrrolidine, N-BOC protected
Formel: C₁₀H₁₈BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08059335
CAS-nummer: 1067230-65-2