8-Benzyl-1,3,8-triaza-spiro[4.5]decan-4-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR313002-1G OR313002-250MG
APOSOR313002-1GEA 1770 DKK
APOSOR313002-1G APOSOR313002-250MG
8-Benzyl-1,3,8-triaza-spiro[4.5]decan-4-one
8-Benzyl-1,3,8-triaza-spiro[4.5]decan-4-one
Formel: C₁₄H₁₉N₃O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13152416
CAS-nummer: 170921-48-9