Dimethyl bicyclo[2.1.1]hexane-1,4-dicarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR312518-1G OR312518-250MG
APOSOR312518-1GEA 5420 DKK
APOSOR312518-1G APOSOR312518-250MG
Dimethyl bicyclo[2.1.1]hexane-1,4-dicarboxylate
Dimethyl bicyclo[2.1.1]hexane-1,4-dicarboxylate
Formel: C₁₀H₁₄O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22371985
CAS-nummer: 42145-38-0