Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-diyldimethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR312493-1G OR312493-5G
APOSOR312493-1GEA 371 DKK
APOSOR312493-1G APOSOR312493-5G
Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-diyldimethanol
Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-diyldimethanol
Formel: C₁₀H₁₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23135544
CAS-nummer: 826-45-9