Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR312479-1G OR312479-250MG
APOSOR312479-1GEA 18040 DKK
APOSOR312479-1G APOSOR312479-250MG
Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₁IO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29037335
CAS-nummer: 1936371-35-5