Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR312473-1G OR312473-5G
APOSOR312473-1GEA 1160 DKK
APOSOR312473-1G APOSOR312473-5G
Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate 97%
Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24476148
CAS-nummer: 676371-64-5