tert-Butyl 3-(bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR312464-1G OR312464-250MG
APOSOR312464-1GEA 25190 DKK
APOSOR312464-1G APOSOR312464-250MG
tert-Butyl 3-(bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₇BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29037328
CAS-nummer: 138732-34-0