3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR312458-1G OR312458-250MG
APOSOR312458-1GEA 10200 DKK
APOSOR312458-1G APOSOR312458-250MG
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formel: C₆H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18826734
CAS-nummer: 406947-32-8