3-Methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR312452-100MG OR312452-250MG OR312452-1G
APOSOR312452-100MGEA 2050 DKK
APOSOR312452-100MG APOSOR312452-250MG APOSOR312452-1G
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Formel: C₆H₁₁N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28390442
CAS-nummer: 796963-34-3