1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR312450-250MG OR312450-100MG
APOSOR312450-250MGEA 8200 DKK
APOSOR312450-250MG APOSOR312450-100MG
1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formel: C₆H₉Br
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD20633000
CAS-nummer: 161043-38-5