3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR312449-1G OR312449-250MG
APOSOR312449-1GEA 16300 DKK
APOSOR312449-1G APOSOR312449-250MG
3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formel: C₇H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD19229172
CAS-nummer: 83249-02-9