tert-Butyl [3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-yl]carbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl (3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate, tert-butyl N-[3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl]carbamate
OR312434-100MG OR312434-1G OR312434-250MG
APOSOR312434-100MGEA 1210 DKK
APOSOR312434-100MG APOSOR312434-1G APOSOR312434-250MG
tert-Butyl [3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-yl]carbamate
tert-Butyl [3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-yl]carbamate
Formel: C₁₁H₁₉NO₃
Molekylvægt: 213.273 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27987007
CAS-nummer: 1638765-26-0