3-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR312393-1G OR312393-250MG
APOSOR312393-1GEA 18040 DKK
APOSOR312393-1G APOSOR312393-250MG
3-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
3-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline
Formel: C₁₁H₁₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27996107
CAS-nummer: 1823935-84-7