Methyl 3-acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR312386-1G OR312386-250MG
APOSOR312386-1GEA 8250 DKK
APOSOR312386-1G APOSOR312386-250MG
Methyl 3-acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Methyl 3-acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24696091
CAS-nummer: 131515-42-9