tert-Butyl 7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR312382-1G OR312382-5G
APOSOR312382-1GEA 469 DKK
APOSOR312382-1G APOSOR312382-5G
tert-Butyl 7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
tert-Butyl 7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₇NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23105989
CAS-nummer: 1408075-90-0