N,N,N',N'-Tetrakis(4-aminophenyl)-1,4-phenylenediamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR3123-1G OR3123-25G OR3123-5G
APOSOR3123-1GEA 162 DKK
APOSOR3123-1G APOSOR3123-25G APOSOR3123-5G
N,N,N',N'-Tetrakis(4-aminophenyl)-1,4-phenylenediamine 95%
N,N,N',N'-Tetrakis(4-aminophenyl)-1,4-phenylenediamine
Formel: C₃₀H₂₈N₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06657652
CAS-nummer: 3283-07-6