1-Oxaspiro[4.4]nonan-6-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR312244-250MG OR312244-1G
APOSOR312244-250MGEA 5020 DKK
APOSOR312244-250MG APOSOR312244-1G
1-Oxaspiro[4.4]nonan-6-one 95%
1-Oxaspiro[4.4]nonan-6-one
Formel: C₈H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22421761
CAS-nummer: 134179-01-4