Cyclobutane-1,1-diylbis(methylene) bis(4-methylbenzenesulphonate)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR312193-1G OR312193-5G
APOSOR312193-1GEA 3600 DKK
APOSOR312193-1G APOSOR312193-5G
Cyclobutane-1,1-diylbis(methylene) bis(4-methylbenzenesulphonate)
Cyclobutane-1,1-diylbis(methylene) bis(4-methylbenzenesulphonate)
Formel: C₂₀H₂₄O₆S₂
Molekylvægt: 424.531 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22418996
CAS-nummer: 22308-09-4
UN nummer: 2585
ADR: 8 III