3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR312133-250MG OR312133-500MG OR312133-100MG
APOSOR312133-250MGEA 2660 DKK
APOSOR312133-250MG APOSOR312133-500MG APOSOR312133-100MG
3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₂O₂
Smeltepunkt: 176…177 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00101889
CAS-nummer: 83249-04-1