3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR312131-1G OR312131-250MG
APOSOR312131-1GEA 12290 DKK
APOSOR312131-1G APOSOR312131-250MG
3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Formel: C₇H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27664953
CAS-nummer: 1370705-39-7