Methyl 3-aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR312126-100MG OR312126-1G OR312126-250MG
APOSOR312126-100MGEA 985 DKK
APOSOR312126-100MG APOSOR312126-1G APOSOR312126-250MG
Methyl 3-aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate hydrochloride
Methyl 3-aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate hydrochloride
Formel: C₇H₁₁NO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD20720060
CAS-nummer: 676371-65-6