3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid, N-BOC protected 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR312125-1G OR312125-5G
APOSOR312125-1GEA 1300 DKK
APOSOR312125-1G APOSOR312125-5G
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid, N-BOC protected 97%
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid, N-BOC protected
Formel: C₁₁H₁₇NO₄
Smeltepunkt: 172 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09971715
CAS-nummer: 303752-38-7