Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR312111-1G OR312111-5G
APOSOR312111-1GEA 535 DKK
APOSOR312111-1G APOSOR312111-5G
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid 98%
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid
Formel: C₇H₈O₄
Smeltepunkt: 302…305 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20621127
CAS-nummer: 56842-95-6