1-benzyl-3-methylbenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Benzyl-3-methylbenzene
OR311219-1G OR311219-250MG
APOSOR311219-1GEA 3520 DKK
APOSOR311219-1G APOSOR311219-250MG
1-benzyl-3-methylbenzene 95%
1-benzyl-3-methylbenzene
Formel: C₁₄H₁₄
Kogepunkt: 276 °C (760 mm Hg)
Smeltepunkt: –34 °C
Massefylde: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09970508
CAS-nummer: 620-47-3