4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR311105-1G OR311105-500MG
APOSOR311105-1GEA 5040 DKK
APOSOR311105-1G APOSOR311105-500MG
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
Formel: C₁₀H₁₀BrClO
Molekylvægt: 261.543 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16333877
CAS-nummer: 156092-12-5