N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR311087-1G OR311087-5G
APOSOR311087-1GEA 162 DKK
APOSOR311087-1G APOSOR311087-5G
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
Formel: C₇H₁₃NO₂
Smeltepunkt: 70 °C
Massefylde: 1,002 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00080531
CAS-nummer: 21442-01-3