2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-3,5-dioxo-2,9-diazaspiro[5.5]undecan-9-yl 2,2-dimethylpropanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR311070-1G OR311070-500MG
APOSOR311070-1GEA 9240 DKK
APOSOR311070-1G APOSOR311070-500MG
2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-3,5-dioxo-2,9-diazaspiro[5.5]undecan-9-yl 2,2-dimethylpropanoate
2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-3,5-dioxo-2,9-diazaspiro[5.5]undecan-9-yl 2,2-dimethylpropanoate
Formel: C₂₂H₃₀N₂O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28122607
CAS-nummer: 1312814-90-6