Diethyl({[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl})amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-Ethyl-N-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)ethanamine, 4-(N,N-Diethylaminomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
OR310980-1G OR310980-5G
APOSOR310980-1GEA 676 DKK
APOSOR310980-1G APOSOR310980-5G
Diethyl({[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl})amine
Diethyl({[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl})amine
Formel: C₁₇H₂₈BNO₂
Molekylvægt: 289.221 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09746204
CAS-nummer: 1012785-44-2