2-(4-Methoxynaphthalen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310979-1G OR310979-5G
APOSOR310979-1GEA 1140 DKK
APOSOR310979-1G APOSOR310979-5G
2-(4-Methoxynaphthalen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(4-Methoxynaphthalen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₁₇H₂₁BO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22414634
CAS-nummer: 269410-16-4