(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-vinylphenyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR310973-1G
OR310973-5G
APOSOR310973-1GEA
469
DKK
APOSOR310973-1G
APOSOR310973-5G
(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₄H₁₉BO₂ Molekylvægt: 230.11 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD18733870 CAS-nummer: 870004-04-9 |