(2S)-5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR310968-1G OR310968-500MG
APOSOR310968-1GEA 2520 DKK
APOSOR310968-1G APOSOR310968-500MG
(2S)-5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
(2S)-5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₅NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08443937
CAS-nummer: 58349-17-0