1-Bromo-2-(2-bromoethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR310964-1G OR310964-500MG OR310964-250MG
APOSOR310964-1GEA 985 DKK
APOSOR310964-1G APOSOR310964-500MG APOSOR310964-250MG
1-Bromo-2-(2-bromoethyl)benzene 95%
1-Bromo-2-(2-bromoethyl)benzene
Formel: C₈H₈Br₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00027929
CAS-nummer: 1074-15-3